Stampa…
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
B24861.03 B24861.06 B24861.14
B24861.03EA 20.9 EUR
B24861.03 B24861.06 B24861.14
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Ethyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 943-37-3 Molecular Formula: C7H7NO5 Formula Weight: 185.14 Melting Point: 98-101° MDL No.: MFCD00092566
Formula: C₇H₇NO₅
Peso molecolare: 185,14 g/mol
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092566
CAS Number: 943-37-3
EINECS: 213-400-7