Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B24690.03
B24690.06
B24690.03EA
67.3
EUR
B24690.03
B24690.06
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate
Purity: 97%
CAS No.: 112780-04-8
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Refractive Index: 1.4620
MDL No.: MFCD04039770
Formula:
C₇H₁₀O₃ Peso molecolare: 142,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039770 CAS Number: 112780-04-8 |