Stampa…
Sodium hydrogen fumarate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24683.18 B24683.30
B24683.18EA 22.3 EUR
B24683.18 B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98% CAS No.: 5873-57-4 Molecular Formula: C4H3NaO4 Formula Weight: 138.06 MDL No.: MFCD00039097
Formula: C₄H₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039097
CAS Number: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4