Stampa…
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
B24679.06 B24679.14
B24679.06EA 77.6 EUR
B24679.06 B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98% CAS No.: 295320-25-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD04039768
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Peso molecolare: 242,27 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039768
CAS Number: 295320-25-1