5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1046-56-6
Molecular Formula: C20H14N4
Formula Weight: 310.36
Melting Point: 189-192°
Beilstein Reference: 542151
MDL No.: MFCD00006462
Formula:
C₂₀H₁₄N₄ Punto di fusione: 189…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006462 CAS Number: 1046-56-6 EINECS: 213-878-7 |