Iron(II) gluconate hydrate 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 94%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O
Formula Weight: 482.19 (446.19anhy)
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Formula:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ Punto di fusione: ∼ 140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150872 CAS Number: 22830-45-1 EINECS: 206-076-3 |