4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 24849-48-7
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 197-198°
MDL No.: MFCD00460607
Formula:
C₁₀H₈O₄ Punto di fusione: 197…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00460607 CAS Number: 24849-48-7 |