Stampa…
4-Cyanostyrene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 0,05%
B24395.03 B24395.06 B24395.14
B24395.03EA 71.5 EUR
B24395.03 B24395.06 B24395.14
4-Cyanostyrene 97% stabilizzato
4-Cyanostyrene
Stab. with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Purity: 97% CAS No.: 3435-51-6 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5775 Boiling Point: 92-93°/3mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00080445
Formula: C₉H₇N
Punto di ebollizione: 92…93 °C (3 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080445
CAS Number: 3435-51-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III