Stampa…
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
B24364.06 B24364.14
B24364.06EA 35.5 EUR
B24364.06 B24364.14
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Purity: 97% CAS No.: 1008-76-0 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 305° Beilstein Reference: 125169 MDL No.: MFCD00005398
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 305 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 1,155
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005398
CAS Number: 1008-76-0
EINECS: 213-761-0