Zincon sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 62625-22-3
Molecular Formula: C20H15N4NaO6S
Formula Weight: 462.42
Melting Point: ca 203° dec.
Beilstein Reference: 3872699
MDL No.: MFCD00064385
Formula:
C₂₀H₁₅N₄NaO₆S Punto di fusione: ∼ 203 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064385 CAS Number: 62625-22-3 EINECS: 263-651-1 |