Stampa…
Zinc formate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24210.22 B24210.36
B24210.22EA 54.1 EUR
B24210.22 B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98% CAS No.: 557-41-5 Molecular Formula: C2H2O4Zn Formula Weight: 155.40 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00050836
Formula: C₂H₂O₄Zn
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050836
CAS Number: 557-41-5
EINECS: 209-176-5
ADR: 9,III