Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6424-15-3
Molecular Formula: C12H10Co3O14.2H2O
Formula Weight: 591.02 (554.99anhy)
Melting Point: ca 150° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD02684007
Formula:
C₁₂H₁₀Co₃O₁₄·2H₂O Peso molecolare: 591.02 g/mol (554.99 anhy) Punto di fusione: ∼ 150 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684007 CAS Number: 6424-15-3 EINECS: 212-751-3 ADR: 9 III |