Stampa…
Nitrofurantoin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
B24079.14 B24079.22 B24079.36
B24079.14EA 43.9 EUR
B24079.14 B24079.22 B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98% CAS No.: 67-20-9 Molecular Formula: C8H6N4O5 Formula Weight: 238.16 Melting Point: ca 265° dec. MDL No.: MFCD00003224
Formula: C₈H₆N₄O₅
Peso molecolare: 238,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003224
CAS Number: 67-20-9
EINECS: 200-646-5