Stampa…
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
B24037.0E B24037.22 B24037.36
B24037.0EEA 285 EUR
B24037.0E B24037.22 B24037.36
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Purity: 95% CAS No.: 104-38-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 100-102° MDL No.: MFCD00002861
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198.22 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002861
CAS Number: 104-38-1
EINECS: 203-197-3