Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium acetylacetonate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 86891-03-4
Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O
Formula Weight: 122.11(anhy)
Melting Point: 228-230°
MDL No.: MFCD00078034
Formula:
C₅H₇NaO₂·xH₂O Punto di fusione: 228…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078034 CAS Number: 86891-03-4 EINECS: 239-448-9 |