Iron(II) fumarate 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ferrous fumarate
Purity: 94%
CAS No.: 141-01-5
Molecular Formula: C4H2FeO4
Formula Weight: 169.90
Melting Point:
Formula:
C₄H₂FeO₄ Peso molecolare: 169.90 g/mol Densità: 2.44 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058315 CAS Number: 141-01-5 EINECS: 205-447-7 |