2-Propionylpyrrole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1073-26-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Melting Point: 48-51°
MDL No.: MFCD01696449
Formula:
C₇H₉NO Punto di fusione: 48…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01696449 CAS Number: 1073-26-3 EINECS: 214-026-7 |