meso-Hydrobenzoin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
Purity: 99%
CAS No.: 579-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.27
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 2050814
MDL No.: MFCD00064253
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ Peso molecolare: 214,26 g/mol Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064253 CAS Number: 579-43-1 EINECS: 207-758-3 Merck Index: 14,4777 |