Ethyl-2,2-diethylacetoacetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
B23729.06
B23729.14
B23729.06EA
33.3
EUR
B23729.06
B23729.14
Ethyl-2,2-diethylacetoacetate 97%
Ethyl-2,2-diethylacetoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 1619-57-4
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 84-86°/13mm
Beilstein Reference: 1767891
MDL No.: MFCD00048552
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ Peso molecolare: 186,25 g/mol Punto di ebollizione: 84…86 °C (13 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048552 CAS Number: 1619-57-4 EINECS: 216-581-0 |