ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
ABD-F, 4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan, ammonium salt, 7-Fluoro-2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulphonamide, 4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(Aminosulfonyl)-7-fluorobenzofurazane, 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Purity: 98%
CAS No.: 91366-65-3
Molecular Formula: C6H4FN3O3S
Formula Weight: 217.17
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD00036687
Formula:
C₆H₄FN₃O₃S Peso molecolare: 217.17 g/mol Punto di fusione: 143…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036687 CAS Number: 91366-65-3 |