2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 29676-71-9
Molecular Formula: C5H6N2O2S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 127415
MDL No.: MFCD00010068
Formula:
C₅H₆N₂O₂S Punto di fusione: ∼ 130 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010068 CAS Number: 29676-71-9 EINECS: 249-769-6 |