Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23499.03 B23499.06
B23499.03EA 73.8 EUR
B23499.03 B23499.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98% stabilizzato
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Purity: 98% CAS No.: 349-59-7 Molecular Formula: C10H6F6 Formula Weight: 240.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 59-61°/20mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00075538
Formula: C₁₀H₆F₆
Peso molecolare: 240.15 g/mol
Punto di ebollizione: 59…61 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 7…8 °C
Densità: 1.334
Flash Pt: 50 °C (122 °F)
MDL Number: MFCD00075538
CAS Number: 349-59-7
ADR: 3 III