Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 19249-03-7
Molecular Formula: (CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Formula Weight: 458.55
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00048096
Formula:
C₂₀H₂₆O₈S₂ Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048096 CAS Number: 19249-03-7 |