Stampa…
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Citropten, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one
B23226.01 B23226.03 B23226.06
B23226.01EA 38.6 EUR
B23226.01 B23226.03 B23226.06
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
5,7-Dimethoxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 487-06-9 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00006870
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Peso molecolare: 206,20 g/mol
Punto di fusione: 146…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006870
CAS Number: 487-06-9
EINECS: 207-646-4
Merck Index: 14,5492