Stampa…
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23181.06 B23181.14
B23181.06EA 84.3 EUR
B23181.06 B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 19099-93-5 Molecular Formula: C13H15NO3 Formula Weight: 233.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00673144
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 1,172
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673144
CAS Number: 19099-93-5