Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 85%
CAS No.: 42998-51-6
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Refractive Index: 1.4970
Boiling Point: 145°/4mm
MDL No.: MFCD00009194
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 145 °C (4 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009194 CAS Number: 42998-51-6 |