Stampa…
Julolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
B22976.03 B22976.06 B22976.14
B22976.03EA 42 EUR
B22976.03 B22976.06 B22976.14
Julolidine 98%
Julolidine
Purity: 98% CAS No.: 479-59-4 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 170-173°/31mm Beilstein Reference: 139925 MDL No.: MFCD00006917
Formula: C₁₂H₁₅N
Peso molecolare: 173,26 g/mol
Punto di ebollizione: 170…173 °C (31 mmHg)
Punto di fusione: 32…37 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00006917
CAS Number: 479-59-4
EINECS: 207-535-0