Stampa…
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22671.06 B22671.14
B22671.06EA 27.6 EUR
B22671.06 B22671.14
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Purity: 99% CAS No.: 31704-80-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 58°(136°F) Boiling Point: 93-94°/14mm UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00209519
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C (14 mmHg)
Densità: 1,006
Flash Pt: 58 °C (136 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209519
CAS Number: 31704-80-0
EINECS: 250-771-4
ADR: 3,III