Hydroquinone-O,O'-diacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2245-53-6
Molecular Formula: C10H10O6
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 1984454
MDL No.: MFCD00016816
Formula:
C₁₀H₁₀O₆ Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016816 CAS Number: 2245-53-6 EINECS: 218-834-0 |