1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 36062-19-8
Molecular Formula: CH7N5.HCl
Formula Weight: 125.56
Melting Point: ca 181° dec.
Beilstein Reference: 3556702
MDL No.: MFCD00012948
Formula:
CH₇N₅ Punto di fusione: ∼ 181 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012948 CAS Number: 36062-19-8 EINECS: 253-900-2 |