5-Methoxy-2-benzimidazolinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-Hydroxy-5-methoxybenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 2080-75-3
Molecular Formula: C8H8N2O2
Formula Weight: 164.17
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 141043
MDL No.: MFCD00051946
Formula:
C₈H₈N₂O₂ Peso molecolare: 164,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051946 CAS Number: 2080-75-3 |