Stampa…
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
B22488.06 B22488.14 B22488.22
B22488.06EA 28.2 EUR
B22488.06 B22488.14 B22488.22
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 130-14-3 Molecular Formula: C10H7NaO3S Formula Weight: 230.22 Melting Point: 299-301° Beilstein Reference: 3639038 MDL No.: MFCD00064964
Formula: C₁₀H₈O₃S
Peso molecolare: 230.21 g/mol
Punto di fusione: 299…301 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064964
CAS Number: 130-14-3
EINECS: 204-976-0