2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 41840-28-2
Molecular Formula: C11H16N2O2S
Formula Weight: 240.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₂S Punto di fusione: 48…51 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006080 CAS Number: 41840-28-2 EINECS: 255-562-1 |