Stampa…
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22411.03 B22411.06
B22411.03EA 29.9 EUR
B22411.03 B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97% CAS No.: 2946-17-0 Molecular Formula: C9H9NOSe Formula Weight: 226.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 115-117°/1mm UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00005558
Formula: C₉H₉NOSe
Punto di ebollizione: 115…117 °C (1 mmHg)
Densità: 1,490
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005558
CAS Number: 2946-17-0
EINECS: 220-956-4
ADR: 6.1,II