Stampa…
2,6-Diaminopimelic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22391.03 B22391.06
B22391.03EA 49 EUR
B22391.03 B22391.06
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Purity: 96% CAS No.: 583-93-7 Molecular Formula: C7H14N2O4 Formula Weight: 190.2 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00002637
Formula: C₇H₁₄N₂O₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002637
CAS Number: 583-93-7
EINECS: 209-524-6