tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-64-0
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 101-102°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008840
Formula:
C₅H₁₂S Punto di ebollizione: 101…102 °C Densità: 0,826 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008840 CAS Number: 6163-64-0 ADR: 3,II |