Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-25-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -42°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1734691
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00045997
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 208 °C Punto di fusione: –42 °C Densità: 0,888 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045997 CAS Number: 112-25-4 EINECS: 203-951-1 ADR: 8,III |