Azo rubine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Carmoisine B, acid Red 14, Brilliant Crimson Red, Sodium 4-hydroxy-3-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
CAS No.: 3567-69-9
Molecular Formula: C20H12N2Na2O7S2
Formula Weight: 502.42
MDL No.: MFCD00003978
Formula:
C₂₀H₁₄N₂O₇S₂ Peso molecolare: 502,42 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003978 CAS Number: 3567-69-9 EINECS: 222-657-4 |