Stampa…
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Fornitore: Thermo Scientific
B22322.03 B22322.06
B22322.03EA 51.9 EUR
B22322.03 B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99% CAS No.: 13726-84-6 Molecular Formula: C14H25NO6 Formula Weight: 303.36 Melting Point: 110-112° MDL No.: MFCD00038257
Formula: C₁₄H₂₅NO₆
Peso molecolare: 303,355 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038257
CAS Number: 13726-84-6