Stampa…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
B22304.09 B22304.18 B22304.30
B22304.09EA 71.3 EUR
B22304.09 B22304.18 B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+% CAS No.: 3570-55-6 Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH Formula Weight: 154.32 Flash Point: 90°(194°F) Boiling Point: 135-136°/10mm MDL No.: MFCD00004893
Formula: C₄H₁₀S₃
Peso molecolare: 154,30 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C (10 mmHg)
Densità: 1,183
Flash Pt: 90 °C (194 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004893
CAS Number: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0