Stampa…
8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Mentha-8-thiol-3-one, 8-Mercaptomenthone, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
B22287.06 B22287.14
B22287.06EA 77.6 EUR
B22287.06 B22287.14
8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
8-Mercaptomenthone
Purity: 97% CAS No.: 38462-22-5 Molecular Formula: C10H18OS Formula Weight: 186.31 Flash Point: 108°(226°F) Boiling Point: 270-272° MDL No.: MFCD00012393
Formula: C₁₀H₁₈OS
Peso molecolare: 186,31 g/mol
Punto di ebollizione: 270…272 °C
Densità: 1,00
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012393
CAS Number: 38462-22-5
EINECS: 253-953-1