Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Purity: 94%
CAS No.: 363-58-6
Molecular Formula: C6H6ClF3O3
Formula Weight: 218.56
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3900
Boiling Point: 67-71°/35mm
Beilstein Reference: 1787023
UN No.: UN1760
MDL No.: MFCD00041540
Formula:
C₆H₆ClF₃O₃ Peso molecolare: 218,556 g/mol Punto di ebollizione: 67…71 °C (35 mmHg) Densità: 1,39 Flash Pt: 67 °C (153 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041540 CAS Number: 363-58-6 ADR: 8,III |