Ranitidine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
N-[2-[5-[(Dimethylamino)methyl]furfurylthio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, N-(2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Formula:
C₁₃H₂₂N₄O₃S Peso molecolare: 350,86 g/mol Punto di fusione: ∼ 134 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069339 CAS Number: 66357-59-3 EINECS: 266-333-0 Merck Index: 14,8110 |