2-Octen-4-one 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Formula:
C₈H₁₄O Punto di ebollizione: 65 °C (15 mmHg) Densità: 0,850 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061023 CAS Number: 4643-27-0 EINECS: 225-071-7 ADR: 3,III |