1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7250-67-1
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 168-173°
Beilstein Reference: 3677061
MDL No.: MFCD00012718
Formula:
C₆H₁₂ClN Punto di fusione: 168…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012718 CAS Number: 7250-67-1 EINECS: 230-660-7 |