Croconic acid disodium salt 97%
Fornitore: Thermo Scientific
B22235.01
B22235.03
B22235.01EA
46.8
EUR
B22235.01
B22235.03
Croconic acid disodium salt 97%
Croconic acid disodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 14379-00-1
Molecular Formula: C5Na2O5
Formula Weight: 186.03
Melting Point:
Formula:
C₅Na₂O₅ Peso molecolare: 186,03 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191954 CAS Number: 14379-00-1 |