3-Methyl-2-butenal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-86-8
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4613
Odour: Characteristic
Melting Point: -20°
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1734740
UN No.: UN2929
MDL No.: MFCD00010291
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 136 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,88 Flash Pt: 37 °C (99 °F) |
MDL Number:
MFCD00010291 CAS Number: 107-86-8 EINECS: 203-527-6 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8448 |