Stampa…
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
B22170.18 B22170.30
B22170.18EA 73.1 EUR
B22170.18 B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97% CAS No.: 77-08-7 Molecular Formula: C21H24O4 Formula Weight: 340.42 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2226231 MDL No.: MFCD00021235
Formula: C₂₁H₂₄O₄
Peso molecolare: 340,42 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021235
CAS Number: 77-08-7
EINECS: 201-003-1