Aminoacetonitrile sulphate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5466-22-8
Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4
Formula Weight: 210.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3916094
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012851
Formula:
C₄H₁₀N₄O₄S Punto di fusione: ∼ 160 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012851 CAS Number: 5466-22-8 EINECS: 226-772-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,412 |