Stampa…
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B22129.03 B22129.06 B22129.14
B22129.03EA 31.9 EUR
B22129.03 B22129.06 B22129.14
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 5118-06-9 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 107-109°/13mm MDL No.: MFCD00055642
Formula: C₆H₆O₃S
Peso molecolare: 158,18 g/mol
Punto di ebollizione: 107…109 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055642
CAS Number: 5118-06-9